Learn More
Bel-Art™ Pompe à pipette économique III™ Pipettes
Code produit 10469254
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
À utiliser avec (application):
Pipettes jusqu’à 10 ml
Pipettes jusqu’à 25 ml
Pipettes jusqu’à 2 ml
À utiliser avec (équipement):
2 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (application) À utiliser avec (équipement) unitSize
10469254 Bleu Pipettes jusqu’à 2 ml 2 ml 1 pièce
30193479 Vert Pipettes jusqu’à 10 ml 10 ml 1 pièce
10075694 Rouge Pipettes jusqu’à 25 ml 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10469254 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F379020002
Sa conception ergonomique améliore le confort, l'utilité et la précision de distribution.
  • Pour un pipetage précis et sans problème avec fonctionnement simple d’une seule main
  • Réduit le risque de blessures liées aux mouvements répétitifs et inconfortables du pipetage
  • La molette tourne facilement pour une aspiration ou une distribution de précision, jusqu’à une goutte à la fois
  • La molette peut être utilisée pour souffler la pipette.
  • Un code couleur facilite l’identification
  • Résiste aux acides, aux alcalis et à la plupart des solvants
  • Démontage facile pour le nettoyage
Spécification
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette sérologique
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Modèle Pompe à pipettes III
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) Pipettes jusqu’à 2 ml
À utiliser avec (équipement) 2 ml
Résistance Acides, alcalis et solvant
Longueur (impériale) 6,75 in
Longueur (métrique) 171 mm