Learn More
Bel-Art™ Séchoir à plaques de gel d'électrophorèse
Code produit 11717684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
10
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11717684 10 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11717684 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F135950000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.83€
    122.62€ / 1 pièces
    Économisez 10.21€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-10-2026
Robuste, le rack en A maintient les plaques d’électrophorèse en verre à la verticale pour un séchage rapide et un accès pratique
  • Le rack comporte dix fentes, dont trois sont destinées aux plaques larges et doubles pour une excellente polyvalence de séchage et de stockage
  • Toutes les fentes bénéficient d’un support en plastique souple de chaque côté du rack pour amortir les plaques
  • Les tampons en caoutchouc sur la base du rack empêchent les plaques de glisser
  • Structure en acier avec revêtement en époxy cuit au four
  • La largeur minimale des plaques supportées est de 16,5 cm (6,5 in).
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Verrerie de laboratoire
Matériau Acier recouvert d’époxy
Positions 10
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Plaques de gel d’électrophorèse
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 6,25 in
Hauteur (impériale) 7,12 in
Profondeur (impériale) 7,75 in
Profondeur (métrique) 20 cm
Type de produit Égouttoir
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 18 cm
Array 1 x 10
Largeur (métrique) 16 cm