Learn More
Bel-Art™ Capsule d’évaporation
Code produit 11735074
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
175 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11735074 175 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11735074 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F409250000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP. La capsule d'évaporation est lisse et munie d'un bec verseur facile à utiliser pour diverses tâches de laboratoire.
  • Utile pour la titration et l’évaporation
  • Résiste aux acides et alcalis
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
  • Peut également être utilisé comme boîte de pesée réutilisable
  • 100 mm x 42 mm (dia x P), peut contenir jusqu’à 175 ml
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 175 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type Capsule d’évaporation
Volume (métrique) de travail 175 mL
À utiliser avec (application) Titration et évaporation
Finition intérieure Lisse
Hauteur (métrique) 4,2 cm
Diamètre (impériale) 4 po
Diamètre (métrique) 10 cm