Learn More
Bel Art™ Flacon pour douche oculaire SP Scienceware™
Code produit 10421935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
16 oz
33,81 oz.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
10421935 16 oz 1 pièce
10226314 33,81 oz. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421935 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F248500000
Expédition estimée: 28-12-2026
En cas d’urgence, la rapidité est cruciale. Le flacon de rinçage oculaire à œillère intégrée SP Scienceware™ permet d’apporter immédiatement des soins.
En cas d’urgence, la rapidité est cruciale.Le flacon de rinçage oculaire à œillère intégrée SP Scienceware™ permet d’apporter immédiatement des soins.
Pour une utilisation avec les stations de douche oculaire Bel-Art Scienceware
  • Trois stations sont disponibles pour s’adapter à toutes les stations de travail : une station simple ou double avec un ou deux flacon(s) pour douche oculaire de 1000 ml (32 oz) ou une station simple avec un flacon de 500 ml (16 oz)
  • Livré avec des flacons vides ; remplissage possible avec les recharges de solution pour douche oculaire stérile F24879-0032
  • Les schémas d’instructions sur le flacon et la station confirment l’utilisation du flacon pour douche oculaire
  • Inclut des indications multilingues sur la station (allemand, anglais, espagnol et français)
Spécification
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Débit 1 gpm
À utiliser avec (application) Rinçage immédiat en urgence des lésions oculaires
Comprend Œillère intégrée, bouchon à clipser captif, instructions en plusieurs langues
Matériau PEBD
Mounting Autonome
Type de produit Flacon pour douche oculaire