Learn More
Bel Art™ Flaskup™ Porte-flacons
Code produit 11382184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
55 mm
64 mm
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11382184 64 mm 3 pièces
11372184 55 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382184 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F389512006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.20€
    29.84€ / 3 pièces
    Économisez 11.36€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Grâce à la paroi interne légèrement conique, ce seul support s’adapte à une variété de flacons à fond rond de différentes tailles
  • En PP
  • La large base stabilise les flacons pour éviter les déversements
  • Les fentes latérales permettent de visualiser le contenu du flacon
  • Les encoches sur la paroi latérale s’adaptent aux tubulures et instruments
  • Le verre imprégné de résine alourdit le support pour plus de stabilité
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flacons (tailles assorties)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond et conique de 100 ml
Longueur (métrique) 88 mm
Comprend Rack uniquement
Type de produit Support pour flacon
Diamètre (métrique) interne 64 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 88 mm
Largeur (métrique) 68 mm