Learn More
Bel-Art™ Règle fluorescente SP Scienceware™
Code produit 10528731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10528731 Plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528731 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F133550001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.58€
    23.96€ / 1 pièces
    Économisez 6.62€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Utile pour tous les travaux de visualisation ou de photographie utilisant la technique de fluorescence.
  • L’échelle brille visiblement lorsqu’elle est éclairée par de la lumière ultraviolette
  • Cette échelle métrique / impériale est imprimée sur le plastique avec de l’encre phosphorescente rose
  • L’échelle s’étend de 0 à 15 cm par incréments de 1 mm sur un côté et de 0 à 6 po par incréments de 0,0625 po de l’autre
  • Sert à mesurer la mobilité des acides nucléiques dans les gels
Spécification
Type de produit Règle, fluorescente
Matériau Plastique