Learn More
Bel-Art™ Feuilles de polyéthylène poreux SP Scienceware™ Fritware™
Code produit 11382224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
110 μm, Grossière
70 μm, Moyenne
Dimensions (L x l):
18 x 18 po (46 x 46 cm)
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Dimensions (L x l) Épaisseur (métrique) Conditionnement
11382224 70 μm, Moyenne 18 x 18 po (46 x 46 cm) 1,6 mm 1 pièce
15320027 110 μm, Grossière 18 x 18 po (46 x 46 cm) 3,2 mm 1 pièce
11392224 70 μm, Moyenne 18 x 18 po (46 x 46 cm) 3,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382224 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.86€
    143.15€ / 1 pièces
    Économisez 7.71€
    5% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Fourni en porosité moyenne ou grossière
  • Peut être découpé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des éléments spéciaux à partir de ce matériau poreux, en totalité ou en partie
  • Le style à porosité moyenne a une taille de pores moyenne de 70 microns.
  • Le style à porosité grossière a une porosité moyenne de 110 microns
Spécification
Type de filtre Filtre microporeux
Format Feuille
Matériau PEHD
Matériau (membrane) Polyéthylène
Porosité 70 μm, Moyenne
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Peut être découpé, scié, formé, usiné et soudé pour fabriquer des éléments spéciaux à partir de ce matériau poreux, en totalité ou en partie
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Type Feuilles de polyéthylène poreuses
Dimensions (L x l) 18 x 18 po (46 x 46 cm)
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 46 cm