Learn More
Bel-Art™ Boîte à colorants de gels
Code produit 17620517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17620517 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17620517 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F135511001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.55€
    28.30€ / 1 pièces
    Économisez 1.25€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Boîtes avec couvercles à clipser
  • Les gels et les membranes d’électrophorèse peuvent être facilement colorés, décolorés, corrigés et manipulés dans ces boîtes
  • Un drain (avec bouchon en PEBD) situé sous le fond de la boîte minimise la perturbation du gel pendant le drainage du liquide
  • Les boîtes et les couvercles restent insensibles aux températures allant de -70 °C à +70 °C et résistent aux acides, aux bases et à de nombreux solvants.
  • Matériau : polyméthylpentène ou polypropylène
  • Les dimensions intérieures de chaque boîte sont de 12,7 x 12,7 x 5,1 cm de profondeur.
  • Capacité du réservoir : jusqu'à 750 ml
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gels et membranes d'électrophorèse
Type Boîte à colorants de gels
Matériau Polypropylène
Température (impériale) en fonctionnement -94°F à +158°F
Température (métrique) en fonctionnement -70°C à +70°C
Volume (impérial) 25,3 oz.
Volume (métrique) 750 mL
Longueur (impériale) intérieure 5 in
Longueur (métrique) intérieure 12,7 cm
Largeur (impériale) intérieure 5 in
Largeur (métrique) intérieure 12,7 cm
Profondeur (impériale) intérieure 2 in
Diamètre (métrique) intérieur 5,1 cm