Learn More
Bel-Art™ Hot-Hand™ Gants de préhension en caoutchouc silicone
Code produit 15106755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15106755 Bleu 1 pièce
15196825 Vert -
17121071 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15106755 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F380000001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.09€
    33.84€ / 1 pièces
    Économisez 11.25€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les Mitaines sont dotés de goujons à embout concave pour une poignée antidérapante et peuvent supporter des températures allant jusqu’à 500°F.
Les Mitts comportent des extrémités concaves à extrémité pour une prise anti-dépliante et sont capables de supporter des températures jusqu’à 500 °F.
  • Protection lors de la manipulation d’objets chauds ou froids, y compris la glace sèche
  • Capable de supporter des températures aussi élevées que 260°C (500°F)
  • Reste flexible à des températures aussi basses que -57°C (-70°F)
  • Le caoutchouc de silicone est naturellement conforme à la main et à l’objet
  • Les goujons à embout concave fournissent une poignée antidérapante
  • Utilisation plus facile et plus rapide que les gants ou les pinces pour de nombreuses applications
  • Une seule taille s’adapte à toutes les mains, à gauche ou à droite
Spécification
Accelerator Free No
Applications Laboratoire
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Caoutchouc de silicone
Type de produit Hand/Finger Protector
Dimensions Universel
Modèle Moufle à main entière
Température (impériale) max. 500°F
Temperature (Metric) Max 260°C
À utiliser avec (application) Manipulation d’objets chauds/froids
Séries Hot Hand™
Température (impériale) min. -70°F
Température (métrique) min. -57°C