Learn More
Bel-Art™ Hot-Hand™ Gands de poignée en caoutchouc en caoutchouc
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Les Mitts comportent des extrémités concaves à extrémité pour une prise anti-dépliante et sont capables de supporter des températures jusqu’à 500 °F.
- Protection lors de la manipulation d’objets chauds ou froids, y compris la glace sèche
- Capable de supporter des températures aussi élevées que 260°C (500°F)
- Reste flexible à des températures aussi basses que -57°C (-70°F)
- Le caoutchouc de silicone est naturellement conforme à la main et à l’objet
- Les goujons à embout concave fournissent une poignée antidérapante
- Utilisation plus facile et plus rapide que les gants ou les pinces pour de nombreuses applications
- Une seule taille s’adapte à toutes les mains, à gauche ou à droite
Spécification
Spécification
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Vert |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Protection pour mains / doigts |
| Dimensions | Universel |
| Modèle | Mitt à main complète |
| Afficher plus |