Learn More
Bel Art™ Égouttoirs pour verrerie Lab-Aire™ II
Code produit 11872801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
19
38
57
76
114
Type de produit:
Étagère de table (1 niveau)
Étagère de table (2 niveaux)
Étagère de table (3 niveaux)
Étagère de table/murale (1 niveau)
Étagère murale (2 niveaux)
Étagère murale (3 niveaux)
Hauteur (impériale):
8,4 po
9,4 in
15,4 po
16,4 po
22,4 po
23,4 po
Profondeur (impériale):
5 po
7 po
10 po
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Type de produit Hauteur (impériale) Profondeur (impériale) unitSize
11872801 76 Étagère de table (2 niveaux) 15,4 po 10 po 1 pièce
15540102 57 Étagère de table (3 niveaux) 22,4 po 7 po 1 pièce
15530102 38 Étagère de table (2 niveaux) 15,4 po 7 po 1 pièce
11862801 38 Étagère de table (1 niveau) 8,4 po 10 po 1 pièce
11803001 19 Étagère de table/murale (1 niveau) 9,4 in 5 po 1 pièce
11302754 57 Étagère murale (3 niveaux) 23,4 po 5 po 1 pièce
11866331 38 Étagère murale (2 niveaux) 16,4 po 5 po 1 pièce
11882801 114 Étagère de table (3 niveaux) 22,4 po 10 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11872801 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189330022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.66€
    344.83€ / 1 pièces
    Économisez 251.83€
    42% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
  • Faites sécher et stockez des instruments de laboratoire fragiles, notamment des béchers, des flacons, des bouteilles, des tubes à essai et des éprouvettes sur ces égouttoirs peu encombrants
  • Les modèles pour paillasse à face unique peuvent être posés à plat contre un mur
  • Les modèles de table double face offrent une capacité doublée (jusqu'à 114 pinces) pour un encombrement légèrement supérieur.
  • Les pointes en V de trois tailles et longueurs différentes peuvent être repositionnées pour s’adapter à une large gamme d’équipements de laboratoire
  • Le support et les pointes en plastique ABS robustes peuvent être essuyés et ne rouillent pas
  • Les modèles à fixation murale sont dotés de points de fixation adaptés aux panneaux perforés standard
  • Pointes disponibles séparément pour reconfigurer l’égouttoir en fonction des exigences de séchage spécifiques
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Cream, Teal
Capacité Verrerie de laboratoire, Articles en plastique de laboratoire
Matériau ABS
Positions 76
Forme Rectangulaire
Empilables No
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Lab Glassware
Dimensions 375 x 254 x 569 mm
Longueur (métrique) 569 mm
Largeur (impériale) 14,75 po
Hauteur (impériale) 15,4 po
Profondeur (impériale) 10 po
Profondeur (métrique) 25,4 cm
Comprend Pegs
Type de produit Étagère de table (2 niveaux)
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 39 cm
Array 76 x 1
Largeur (métrique) 37,5 cm