Learn More
Bel Art™ Égouttoirs pour verrerie Lab-Aire™ II
Description
Égouttoirs pour verrerie et instruments en plastique, à fixer au mur ou à placer sur une paillasse
- Faites sécher et stockez des instruments de laboratoire fragiles, notamment des béchers, des flacons, des bouteilles, des tubes à essai et des éprouvettes sur ces égouttoirs peu encombrants
- Les modèles pour paillasse à face unique peuvent être posés à plat contre un mur
- Les modèles de table double face offrent une capacité doublée (jusqu'à 114 pinces) pour un encombrement légèrement supérieur.
- Les pointes en V de trois tailles et longueurs différentes peuvent être repositionnées pour s’adapter à une large gamme d’équipements de laboratoire
- Le support et les pointes en plastique ABS robustes peuvent être essuyés et ne rouillent pas
- Les modèles à fixation murale sont dotés de points de fixation adaptés aux panneaux perforés standard
- Pointes disponibles séparément pour reconfigurer l’égouttoir en fonction des exigences de séchage spécifiques
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Cream, Teal |
| Capacité | Verrerie de laboratoire, Articles en plastique de laboratoire |
| Matériau | ABS |
| Positions | 114 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Lab Glassware |
| Dimensions | 425 x 254 x 569 mm |
| Afficher plus |