Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Table électrique simple face Labware Sèche-linge
Code produit 30193478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
42,5 x 19 x 57,7 cm
Comprend:
2 paniers, 38 chevilles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Comprend Conditionnement
30193478 42,5 x 19 x 57,7 cm 2 paniers, 38 chevilles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30193478 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F188192302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00€
    1488.53€ / 1 pièces
    Économisez 286.47€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Il offre un encombrement réduit et accélère le séchage de la verrerie de laboratoire grâce à un flux d'air chaud.
Optimisez l'espace sur votre plan de travail en plaçant les modèles à une seule face contre le mur.
  • La puissance de séchage de 400 W fait circuler doucement de l'air chaud autour des articles pour réduire le temps de séchage.
  • Sélecteur de température à trois niveaux : élevé, moyen et bas
  • Le bouton d'alimentation s'illumine lorsqu'il est utilisé.
  • 8 A à 120 V, disjoncteur et fusible thermique indépendant protègent l'appareil contre la surchauffe.
  • L'efficacité est améliorée grâce au filtre en mousse de polyuréthane remplaçable.
  • Rediriger le flux d'air en insérant des bouchons à la place des chevilles dans les trous inutilisés.
  • Bases robustes offrant un excellent équilibre ; peuvent être placées sur toute surface plane.
  • Paniers amovibles en polypropylène pour le rangement du petit matériel de laboratoire et des chevilles supplémentaires
  • 120V
  • option à deux ou trois niveaux
  • Les paniers contiennent de la petite verrerie, notamment des tubes à essai et des pipettes.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Verrerie de laboratoire
Matériau ABS
Positions 40
Forme Carré
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 42,5 x 19 x 57,7 cm
Longueur (métrique) 42.5 cm
Longueur (impériale) 16,75 in
Largeur (impériale) 7,5 in
Hauteur (impériale) 22,7 in
Alimentation électrique 230 V
Comprend 2 paniers, 38 chevilles
Type de produit Sèche-linge électrique simple face
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 57.7 cm
Array 38 x 1
Largeur (métrique) 19 cm