Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de type armoire Lab Companion, ambre
Code produit 18839852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
11 l
23 L
35 L
Nbre d’étagères:
2/4
3/5
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nbre d’étagères Conditionnement
18839852 11 l 2/4 -
15860507 35 L 3/5 1 pièce
16876040 23 L 2/4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18839852 Supplier Bel Art™ Supplier No. F424004101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.40€
    1487.97€ / 1 pièces
    Économisez 67.43€
    4% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 27-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Le dessiccateur ambré bloquant les UV assure le maintien du vide dans un cube optimisant l'espace.
  • Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit.
  • Capables de maintenir un vide de 29 in de mercure pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, permettant un stockage ou des expériences fiables sur de longues périodes.
  • Viton™ La vanne à 3 voies assure une aspiration, une libération ou un échange de gaz constants et uniformes.
  • La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur.
  • Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
  • À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
  • Le contrôle du niveau de vide est simplifié grâce à un manomètre à vide analogique intégré en haut de l'appareil.
  • Un joint torique en silicone de haute qualité et une bague de verrouillage spécialement conçue permettent une capacité de vide exceptionnelle avec pratiquement aucune fuite.
  • La bague de verrouillage maintient les parties supérieure et inférieure en place lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé ; elle offre plus de commodité et de sécurité lors du déplacement de l'appareil.
  • Six modèles au choix ; Volume interne de 6, 10 et 20 litres, en version transparente ou ambrée bloquant les UV.
Specifications
Couleur Ambré
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Type de porte À charnières
Comprend Plateau pour dessiccant, 2 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte
Charge max. de support 3 kg
Nbre d’étagères 2/4
Modèle Armoire
Volume (impérial) 0,4 pi3
Volume (métrique) 11 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 10 x 24,8 x 9,37 in (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Largeur (impériale) 12,62 in
Largeur (impériale) de la porte 8,12 in
Largeur (impériale) intérieure 24,8 in
Largeur (métrique) 32.2 cm
Largeur (métrique) de la porte 20.8 cm
Largeur (métrique) intérieure 24.8 cm
Hauteur (métrique) 27 cm
Hauteur (impériale) 10,62 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la porte 9,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 9,37 in
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la porte 23.8 cm
Hauteur (métrique) intérieure 23.8 cm
Profondeur (impériale) 11,25 in
Profondeur (impériale) intérieure 10 in
Profondeur (métrique) 28.5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 25.4 cm
Diamètre (impériale) externe 11,25 in
Diamètre (métrique) interne 24.8 cm
Diamètre (métrique) externe 28.575 cm
Poids (impériale) 9.25 lb.
Poids (métrique) 4.2 kg