Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de type armoire Lab Companion, transparent
Description
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
- Capables de maintenir un vide de 29 in de mercure pendant plus de 72 heures à température ambiante, elles restent étanches aux gaz, permettant un stockage ou des expériences fiables sur de longues périodes.
- Viton™ La vanne à 3 voies assure une aspiration, une décompression ou un échange gazeux constants et uniformes.
- La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur
- Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
- À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute (CFM) ou plus
- Sa conception moulée d’une pièce (à l’exception de la porte) permet une capacité de vide exceptionnelle pratiquement sans aucune fuite et avec une excellente durabilité
- Type armoire offrant un espace utile maximal
- La porte à charnière facilite l’accès ; Les languettes de verrouillage intégrées sécurisent la porte lorsqu’elle n’est pas sous pression
- Un vacuomètre analogique sur la porte avant permet de vérifier le niveau de vide en un coup d’œil
- Les étagères perforées peuvent être repositionnées pour répondre à différents besoins de stockage (étagères supplémentaires vendues séparément)
- Les ports intégrés permettent de fixer jusqu’à 3 vannes supplémentaires (vendues séparément)
- Empilage possible pour un gain de place permettant une utilisation efficace de l’espace de travail
- Huit modèles au choix ; Volume interne de 11, 23, 35 et 45 litres, en version transparente ou ambrée anti-UV
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Type de porte | À charnières |
| Comprend | Plateau pour dessiccant, 2 étagères perforées, ports intégrés, vacuomètre analogique monté sur porte |
| Charge max. de support | 3 kg |
| Nbre d’étagères | 2/4 |
| Modèle | Armoire |
| Volume (impérial) | 0,4 pi3 |
| Volume (métrique) | 11 L |
| Show More |