Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de forme ronde Lab Companion
Tous les produits SP Scienceware ProduitsDescription
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
- Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit.
- Capables de maintenir un vide de 29 in pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes.
- Viton™ La valve à 3 voies permet une prélèvement, une libération de vide ou un échange gazeux cohérent et uniforme.
- La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur.
- Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
- À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- La vérification du niveau de sous-pression est simplifiée avec une sonde à vide analogique intégrée au haut de l’unité.
- Un joint tolique en silicone de haute qualité et une bague de blocage spécialement conçue permettent une meilleure capacité d’aspiration sans pratiquement aucune fuite.
- La bague de blocage sécurise les moitiés supérieure et inférieure lorsque l’aspiration n’est pas utilisée ; offre une commodité et une sécurité supplémentaires lors du déplacement de l’unité.
- six modèles au choix ; Volume interne de 6, 10 et 20 litres en ambrée claire ou destinée à la protection anti-UV.
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Comprend | Plateau de dessiccateur, sonde à vide analogique intégrée, joint torique et anneau de blocage en silicone, Viton™ Valve à 3 voies |
| Charge max. de support | 15 kg |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Modèle | Rond |
| Volume (impérial) | 0,2 ft3 |
| Volume (métrique) | 6 L |
| Largeur (impériale) | 11,25 po |
| Afficher plus |