Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de forme ronde Lab Companion
Code produit 15562607 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Volume (impérial):
0,2 ft3
0,4 pi3
0,7 ft3
Hauteur (impériale):
13 in
15 in
18,75 in
Largeur (impériale):
11,25 po
13 in
16,75 in
Couleur:
Concluant
Couleur ambrée bloquant les UV
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (impérial) Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Couleur unitSize
15562607 0,4 pi3 15 in 13 in Concluant 1 pièce
15526414 0,2 ft3 13 in 11,25 po Concluant 1 pièce
15234924 0,4 pi3 15 in 13 in Couleur ambrée bloquant les UV 1 pièce
16670533 0,7 ft3 18,75 in 16,75 in Concluant 1 pièce
17926760 0,7 ft3 18,75 in 16,75 in Couleur ambrée bloquant les UV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15562607 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F424002121
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
Le manomètre à vide, facile à lire, élimine les approximations.
  • Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit.
  • Capables de maintenir un vide de 29 in pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, ce qui permet un stockage fiable ou des expériences sur de longues périodes.
  • Viton™ La valve à 3 voies permet une prélèvement, une libération de vide ou un échange gazeux cohérent et uniforme.
  • La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur.
  • Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
  • À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
  • La vérification du niveau de sous-pression est simplifiée avec une sonde à vide analogique intégrée au haut de l’unité.
  • Un joint tolique en silicone de haute qualité et une bague de blocage spécialement conçue permettent une meilleure capacité d’aspiration sans pratiquement aucune fuite.
  • La bague de blocage sécurise les moitiés supérieure et inférieure lorsque l’aspiration n’est pas utilisée ; offre une commodité et une sécurité supplémentaires lors du déplacement de l’unité.
  • six modèles au choix ; Volume interne de 6, 10 et 20 litres en ambrée claire ou destinée à la protection anti-UV.
Spécification
Couleur Concluant
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Plateau de dessiccateur, sonde à vide analogique intégrée, joint torique et anneau de blocage en silicone, Viton™ Valve à 3 voies
Charge max. de support 20 kg
Nbre d’étagères 1
Modèle Rond
Volume (impérial) 0,4 pi3
Volume (métrique) 10 L
Largeur (impériale) 13 in
Largeur (métrique) 35,3 cm
Hauteur (métrique) 40 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Diamètre (métrique) interne 23.6 cm
Diamètre (métrique) externe 35.3 cm
Poids (impériale) 5,75 lb
Poids (métrique) 2,6 kg