Learn More
Bel Art™ Dessiccateur sous vide de forme ronde Lab Companion
Description
Includes
Plateau de dessiccation (dessiccants vendus séparément)
- Les dessiccateurs à vide de haute qualité offrent une intégrité du vide trois fois plus longue que le dessiccateur à vide moyen, ce qui permet de réduire la maintenance et de gagner en tranquillité d’esprit.
- Capables de maintenir un vide de 29 in de mercure pendant plus de 72 heures à température ambiante, ils restent étanches aux gaz, permettant un stockage ou des expériences fiables sur de longues périodes.
- Viton™ La vanne à 3 voies assure une aspiration, une libération ou un échange de gaz constants et uniformes.
- La structure en PC transparent est durable, facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et permet une visualisation rapide du contenu du dessiccateur.
- Les modèles ambrés anti-UV bloquent 100 % des UVA, UVB et UVC afin de minimiser l’endommagement ou la décoloration des échantillons photosensibles.
- À utiliser avec tout vide d’une capacité de débit à l’air libre de 1,5 pied cube par minute ou plus.
- Le contrôle du niveau de vide est simplifié grâce à un manomètre à vide analogique intégré en haut de l'appareil.
- Un joint torique en silicone de haute qualité et une bague de verrouillage spécialement conçue permettent une capacité de vide exceptionnelle avec pratiquement aucune fuite.
- La bague de verrouillage maintient les parties supérieure et inférieure en place lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé ; elle offre plus de commodité et de sécurité lors du déplacement de l'appareil.
- Six modèles au choix ; Volume interne de 6, 10 et 20 litres, en version transparente ou ambrée bloquant les UV.
Spécification
Spécification
| Couleur | Couleur ambrée bloquant les UV |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| Comprend | Bac déshydratant, manomètre à vide analogique intégré, joint torique en silicone et bague de verrouillage, Viton™ vanne à 3 voies |
| Charge max. de support | 25 kg |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Modèle | Rond |
| Volume (impérial) | 0,7 ft3 |
| Volume (métrique) | 20 L |
| Largeur (impériale) | 16,75 in |
| Afficher plus |