Includes
Les pissettes avec étiquettes de sécurité comportent les codes et symboles du Ministère des transports et de la National Fire Protection Association (NFPA), le n° CAS (Chemical Abstract Service), les symboles des équipements de protection et les informations sur les organes cibles.
- Bouteilles imprimées faciles à lire
- Ouverture large 53 mm (2 in) bouteille pour un remplissage facile
- PEBD translucide résistant aux solvants
- L'hypochlorite de sodium est conditionné dans du LDPE blanc pour la protection contre la lumière entre 230 et 450 nm.
- Le toluène correspond à un flacon en PEBD rouge
- Bouchon en PP étanche
- Les flacons peuvent être achetés séparément ou dans différentes boîtes qui comprennent de l’eau, de l’acétone, du méthanol, de l’isopropanol, du toluène et de l’éthanol
Compliance
Exigences de l’OSHA décrites dans la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200
Specifications
Specifications
| Capacité | 16 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Isopropanol |
| Matériau | PEBD, Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large, fileté |
| Show More |