Learn More
Bel-Art™ Support en treillis
Code produit 16386285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
72,5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
16386285 72,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16386285 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F389940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.40€
    242.00€ / 1 pièces
    Économisez 48.40€
    16% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Offre une capacité maximale pour les petits articles légers tels que la verrerie et les articles lourds tels que les agitateurs mécaniques.
  • Base allongée et trois tiges de support rigides en aluminium, régulièrement espacées.
  • Socle lesté en polypropylène pour une utilisation dans des conditions corrosives extrêmes
  • Résistant aux taches et offre une stabilité maximale
  • Comprend trois tiges en aluminium massif solidement vissées dans la base
  • Utilisé avec Bel-Art Colliers de serrage avec numéro de pièce H18354-0000 et H18350-0000
Informations sur la commande
Tubes horizontal vendus séparément
Spécification
Matériau Polypropylène, aluminium
Hauteur (métrique) 72,5 cm
Longueur (impériale) 48 in
Longueur (métrique) 122 cm
Largeur (impériale) de la base 8,46 in
Largeur (métrique) de la base 21.48 cm
Comprend Trois tiges d'aluminium équidistantes
Type de produit Support en treillis
À utiliser avec (équipement) Bel-Art pinces
Quantité 1