Learn More
Bel Art™ Boîtes de rangement en polyéthylène doublées de plomb
Code produit 31337570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
8 x 12 x 8 in (20 x 30 x 20 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
31337570 8 x 12 x 8 in (20 x 30 x 20 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31337570 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F249600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1095.57€ / 1 pièces
    Économisez 259.43€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Pour le stockage de flacons d'isotopes, d'instruments et d'outils contaminés, d'échantillons radioactifs, de solutions ou de déchets
  • 0,76 mm (0,030 in) blindage en plomb épais enfermé dans 6,4 mm (0,25 in) polyéthylène haute densité épais
  • Chaque boîte est recouverte de la même construction en plomb/polyéthylène de 32 mm (1,25 in). Le chevauchement externe est conçu pour empêcher les fuites de rayonnement.
  • Ouverture de la poignée : 89 x 29 mm (3,5 x 1,125 in)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 8 x 12 x 8 in (20 x 30 x 20 cm)
À utiliser avec (application) Pour le stockage de flacons d'isotopes, d'instruments et d'outils contaminés, d'échantillons radioactifs, de solutions ou de déchets
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20cm
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20cm
Type de produit Boîte de rangement doublée de plomb
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30cm
Capacité 10 L
Matériau Polyéthylène