Learn More
Bel Art™ Mortier refroidi à l'azote liquide
Description
Utile pour le broyage d’échantillons congelés, ce produit comprend un boîtier isotherme renforcé en PE bleu qui maintient l’azote liquide froid plus longtemps.
- Un mortier en acier inoxydable 304, suspendu au-dessus d'un bol en acier inoxydable, contient de l'azote liquide.
- Les mortiers de rechange (12-947-2) sont utiles pour broyer différents types d'échantillons le même jour.
- La poignée isolée est amovible pour gagner de la place ; 10,2 cm (4 in) long
- Trois pieds à ventouse stabilisent l’unité sur la paillasse
- La taille de pilon recommandée est toute taille appropriée pour un mortier de 275 ml (non inclus).
Informations sur la commande
Mesures du logement 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ensemble de mortier refroidi à l'azote liquide |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Mortier refroidi à l'azote liquide |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le traitement des échantillons de tissus congelés |
| Comprend | Mortier uniquement |
| Finition | Poli |
| Capacité (métrique) | 275 mL |