Learn More
Bel-Art™ louches à long manche
Description
Les poignées combinées faciliteront le prélèvement d’échantillons dans les réservoirs, les vasques, les lacs, etc. Les mesurer, en plastique, en polyéthylène haute densité, à la fois contre la pyrepsie et la résistance aux produits chimiques.
- Louches en PEHD anti-rouille et anti-corrosion
- Excellente résistance chimique
- La poignée est soudée au bol rigide à un angle de 45°.° angle
- L’extrémité du manche est munie d’un crochet de suspension
- Diamètre de la poignée : 29 mm (1,13 in)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Louche |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | Manche à deux pièces |
| Type de poignée | Long manche |
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour faciliter l’échantillonnage dans les cuves, réservoirs et lacs |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 1,13 in |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 2,9 cm |
| Show More |