Learn More
Bel-Art™ Grattoir rigide à long manche SP Scienceware™
Code produit 10657501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
28,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
10657501 28,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10657501 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H368200000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.61€
    70.56€ / 1 pièces
    Économisez 3.05€
    4% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le grattoir plat possède un bord de raclage droit biseauté qui peut être réaffuté
  • En nylon PI renforcé de verre
  • Longueur de la lame : 14 cm (5,5 in)
  • Température maximale : 180°F (82°C)
Spécification
Longueur (impériale) de lame 5,5 in
Longueur (métrique) de lame 14 cm
Largeur (impériale) de lame 2,5 in
Largeur (métrique) de lame 6,3 cm
Longueur (impériale) de la poignée 11,2 in
Longueur (métrique) de la poignée 28,5 cm
Type de produit Grattoir rigide
Matériau Nylon en polyimide renforcé en verre