Learn More
Bel Art™ Toucher magique 2™ Seaux à glace
Beschreibung
Propriétés isolantes supérieures associées à une haute résistance chimique
- Compatible non seulement avec la glace humide, mais aussi avec les matériaux à température ultra-basse, y compris la glace sèche, les boues salines, les boues de solvant de glace sèche ou l’azote liquide
- Capable de résister à une large plage de températures allant °de -196 °C (-320 °F) à 100 °C (212 °F).
- Les seaux à glace de laboratoire en uréthane de haute qualité sont légers, durables, non tissés et imperméables à l’humidité et aux odeurs
- Bec verseur pratique, bords anti-goutte, indicateur de ligne de remplissage
- Couvercle à clé et base parfaitement ajustés pour faciliter l’empilement
- Finition légèrement texturée, antidérapante et bord surélevé pour un transport en toute sécurité et un aspect élégant
Spezifikation
Spezifikation
| Hauteur (métrique) | 17,9 cm |
| Hauteur (impériale) | 7,06 in |
| Diamètre (métrique) | 26,8 cm |
| Capacité (impériale) | 0,56 gal. |
| Comprend | Bec verseur, bords antigoutte, indicateur de ligne de remplissage, raccord rapide, couvercle avec clé parfaitement ajusté et base |
| Conception | Légèrement texturé, antidérapant |
| Matériau | Uréthane |
| Diamètre (impériale) | 10,56 in |
| Type | Seau à glace |
| Couleur | Rouge |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?