Description
- Les racks puissants emprisonnent les billes magnétiques pour les ligands d’affinité ou les solutions de rinçage soient ajoutées ou décantées dans les dosages
- Des aimants puissants sécurisent rapidement les microbilles
- Le piston à ressort sur les membranes pour tubes de 1,5 à 50 ml permet de séquer les granules à différentes hauteurs le long de la paroi du tube
- Tournez simplement le tube pour mélanger efficacement les billes
- Le modèle de plaque PCR à 96 suits comporte 24 aimants qui maintiennent fermement la plaque tout en attraction des billes vers la paroi des tubes
- Le modèle de microplaque à fond droit est doté d’aimants couvrant toute la surface pour accepter toutes les microplaques standard avec n’importe quel nombre de puits ; 6, 12, 24, 48, 96, etc.
- Les présentoirs conviennent aux microplaques ANSI Normes
- L’acrylique transparent permet d’observer clairement le contenu du tube
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Capacité | Tubes (5 ou 15 ml) |
| Matériau | Aimants en néodyme, acrylique |
| Positions | 6 |
| Forme | Cylindrique |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Utilisation générale en laboratoire, immunologie, protéomique, génomique, méthodes de séparation |
| Type de produit | Rack de séparation des perles magnétiques |
| Afficher plus |