Learn More
Bel-Art™ Manomark™ Stylos
Code produit 11715084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Noir
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11715084 Assortiment 12 pièces
11725084 Noir 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11715084 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F133770000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.65€
    126.74€ / 12 pièces
    Économisez 153.91€
    54% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marques sur les résines fluoropolymères PTFE, le verre, le bois, les plastiques, le métal, le papier et le tissu.
  • L'encre à base de solvant est résistante aux hydrocarbures, à l'eau et °aux températures de 0 °C à 155 °C (32 °F à 310 °F).
  • Les marques peuvent être effacées avec de l’alcool
  • Le joint unique prévient le dessèchement lorsque le stylo est décapuchonné
Spécification
Type de pointe Pointe en feutre
Type de produit Stylo
Couleur Assortiment
À utiliser avec (application) Pour écrire sur les résines en fluoropolymère PTFE, le verre, le bois, les plastiques, le métal, le papier et le tissu
Gamme de température (impériale) 32°F à 310°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 155°C
Quantité 12 Paquets