Learn More
Bel-Art™ Distributeur Measure-Matic
Code produit 10123714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10123714 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10123714 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F116540000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15€
    35.60€ / 1 pièces
    Économisez 13.55€
    27% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
En pressant, on fait passer le volume souhaité de liquide, de 5 mL à 25 mL, à travers le tube et dans la tasse.
  • Lorsque la pression est relâchée, l’excès de liquide retourne dans le flacon pour un versement sans éclaboussures
  • Le récipient de distribution en PP coulisse sur un tube de distribution en PP installé dans un flacon de stockage en PEBD
  • Le bouchon creux fourni sert de cache antipoussière
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Dropper Capacity 16 oz
Graduated Non
Bouche Étroit, fileté
Hauteur (métrique) 241.3 mm
Largeur (impériale) 3,07 in
Longueur (impériale) 9,5 in
Hauteur (impériale) 9,5 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 18 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon creux
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon distributeur