Learn More
Bel-Art™ Récupérateur de mercure
Product Code. 10595444
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Nettoyage des déversements de mercure
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (application) Unit Size
10595444 Nettoyage des déversements de mercure 1 pièce
12372088 Nettoyage des déversements de mercure 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10595444 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F362500000
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Capte rapidement et facilement les microbilles de mercure déversées. Le collecteur de mercure SP Scienceware™ contient 125 ml de mercure.
Capte rapidement et facilement les microbilles de mercure déversées.Le collecteur de mercure SP Scienceware™ contient 125 ml de mercure.
  • Le couvercle est doté d’un tampon en mousse “absorbante” sur la surface intérieure
  • Plateau tampon en mousse de rechange disponible
  • Éliminez le mercure par une méthode d’élimination approuvée
Specifications
Couleur Blanc
Capacité (impériale) 4,22 oz
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Polyéthylène
Type Collecteur de mercure
À utiliser avec (application) Nettoyage des déversements de mercure
Comprend Cuve, plaque perforée, couvercle doublé d’un coussin de mousse fixé
Hauteur (impériale) 1,88 in
Hauteur (métrique) 4,77 cm