Learn More
Bel-Art™ Plateau pour lames de microscope SP Scienceware™
Code produit 10126903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Peut stocker 20 lames standard de 1 x 3 po (25 x 75 mm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10126903 Peut stocker 20 lames standard de 1 x 3 po (25 x 75 mm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10126903 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H445810000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.40€
    89.03€ / 6 pièces
    Économisez 37.37€
    29% de réduction
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le fond en PS blanc offre un bon contraste visuel pour la visualisation des colorants et des colorations
White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains
  • Stocke les lames à l’horizontale pour une visibilité totale
  • Les découpes pratiques permettent d’extraire les lames avec les doigts
  • Chaque plateau peut stocker 20 lames standard de 1 x 3 po (25 x 75 mm)
  • Peut être utilisé indépendamment ou stocké dans l’armoire à plateaux pour lames (réf. fabricant 445830000, vendue séparément)
  • Dimensions : 6,5 x 13,5 po (17 x 34 po)
Spécification
Type Slide Storage Tray
Capacité de lame 20
Couleur Blanc
L’appareil peut contenir 20
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Matériau Polystyrène