Learn More
Bel-Art™ Mini-loupe
Description
- Inclinable pour une visualisation optimale
- Mesure 10,5 × 14,3 × 17,2 cm H
- Également utile pour observer des films radiographiques, des gels colorés, des lames ou du texte
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Observation amplifiée de boîtes de Pétri, des lames, des gels ou des textes |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-table lumineuse Sciencewaretrade; |
| Hauteur (impériale) | 6,7 in |
| Hauteur (métrique) | 17,2 cm |
| Longueur (impériale) | 6,25 in |
| Longueur (métrique) | 15,8 cm |
| Poids (impériale) | 13 oz |
| Poids (métrique) | 368,5 g |
| Largeur (impériale) | 5,9 in |
| Largeur (métrique) | 14,9 cm |
| Afficher plus |