Learn More
Bel-Art™ Système de contention pour souris avec accès dorsal SP Scienceware™
Code produit 12972590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de poids:
18 à 35 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de poids Conditionnement
12972590 18 à 35 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12972590 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F464010000
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’immobilisation rapide et délicate permet un accès dorsal en mains libres pour réaliser des injections sous-cutanées sans risque d’être mordu et d’avoir les doigts coincés
  • Fabriqué à partir de TPX™, peut être nettoyé et stérilisé à l’éthanol ou en autoclave
  • Conçu pour une utilisation avec des souris pesant 18 à 35 g
  • L’entonnoir d’entrée facile à utiliser et les deux positions de porte permettent une immobilisation de la souris à la fois rapide, sécurisée et en douceur ; vous permet de garder les mains libres pour effectuer d’autres tâches
  • La souris peut être introduite tête la première ou queue la première dans le dispositif de retenue. Lorsque la souris est engagée queue la première, sa queue reste à l’extérieur du dispositif de retenue pour effectuer des tatouages ou permettre les saignements au niveau de la queue
  • Une ouverture circulaire sur le dessus du tube permet un accès dorsal pour réaliser des injections précises et homogènes sur différentes souris
  • Compatible avec l’éthanol et autres désinfectants de laboratoire courants ; ne se fendille pas et ne s’affaisse pas comme les dispositifs de retenue en acrylique
  • Autoclavable en toute sécurité, permettant ainsi une utilisation avec des souris immunodéprimées et autres souris transgéniques spécifiquement conçues
  • Quatre canaux en forme de U intégrés au niveau de la base permettent de fixer le dispositif de retenue sur une surface de façon à le maintenir en place (matériel non inclus)
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Réalisation d’injections sous-cutanées
Type Système de contention pour souris
Comprend 2 positions de porte, accès dorsal
Matériau TPX™ PMP
Dimensions (L x l x H) 6,8 x 3,9 x 2,6 po (17,4 x 10 x 6,7 cm)
Longueur (impériale) 6,8 in
Longueur (métrique) 17,4 cm
Largeur (impériale) 3,9 in
Largeur (métrique) 10 cm
Hauteur (impériale) 2,6 in
Hauteur (métrique) 6,7 cm
Diamètre (impériale) 1,25 in
Diamètre (métrique) 3,17 cm
Plage de poids 18 à 35 g