Learn More
Bel-Art™ Porte-colonnes de chromatographie multiple
Code produit 10305313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10305313 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10305313 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F182020000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Deux tiges et deux socles de support. À commander séparément Nº de cat. 22-260469.
Les boucles en plastique pliables supportent aisément chaque colonne sans rayer
  • capable de supporter jusqu’à huit colonnes de chromatographie en toute sécurité dans ou entre ses boucles flexibles à une hauteur réglable
  • La partie arrière en plastique rigide est montée sur deux blocs de support en plastique PE qui coulissent sur les tiges de support
  • Serrer les vis pour monter le rack à la hauteur souhaitée
  • Capable de supporter des colonnes de 30 mm (1,19 po) de diamètre maximum
Spécification
Diamètre (métrique) 30 mm
Longueur (métrique) 311 mm
Type de produit Porte-colonne de chromatographie