Learn More
Bel Art™ Portoir pour tubes à échantillons RMN
Code produit 13462509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes (3 mm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13462509 Tubes (3 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13462509 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F188540003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.78€
    62.19€ / 1 pièces
    Économisez 14.59€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’organisation et la protection des tubes pour résonance magnétique nucléaire à paroi mince.
  • En polypropylène robuste et stable
  • Puits hémisphériques pour accueillir les tubes dans le réceptacle du plateau inférieur
  • Les poignées des plaques d’extrémité facilitent le transport
  • Les racks s’empilent en toute sécurité pour optimiser l’espace sur la paillasse
  • Peut contenir jusqu'à 72 tubes disposés en une matrice de 6 x 12.
  • Résistant aux produits chimiques et autoclavable
  • Dimensions : 21L x 11l x 22 cm (8,375 x 4,5 x 8,75 in)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (3 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 72
Forme Rectangulaire
À utiliser avec (application) Pour le maintien des tubes de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire de 3 mm de dia. int. à parois fines.
À utiliser avec (équipement) Tubes RMN
Longueur (métrique) 21 cm
Longueur (impériale) 8,375 po
Largeur (impériale) 4,5 in
Hauteur (impériale) 8,75 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Portoir pour tubes à échantillons RMN
Hauteur (métrique) 22 cm
Array 6 x 12
Largeur (métrique) 11 cm