Learn More
Bel-Art™ No-Wire™ Supports pour bouteilles et flacons
Description
Proposé en 5 configurations de grille. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Les supports pour flacons et flacons conviennent à la plupart des petits flacons et flacons.
- Assez petit pour être tenu à une main
- Submersible
- Autoclavables et résistants aux substances chimiques
- Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm)
- Livré à plat, assemblage rapide et facile
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons (20 mm) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 20 |
| Forme | Carré |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm) |
| Longueur (métrique) | 13 cm |
| Show More |