Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Supports pour bouteilles et flacons
Code produit 15520002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons (13 mm)
Flacons (16 mm)
Flacons (20 mm)
Flacons (25 mm)
Tubes (30 mm)
Matériau:
Polypropylène
Polyéthylène
Positions:
6
12
20
30
42
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Matériau Positions Conditionnement
15520002 Tubes (30 mm) Polyéthylène 6 1 pièce
10062614 Flacons (20 mm) Polypropylène 20 1 pièce
10584854 Flacons (13 mm) Polypropylène 42 1 pièce
10164674 Flacons (16 mm) Polypropylène 30 1 pièce
15510002 Flacons (25 mm) Polypropylène 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15520002 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F185140030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.58€
    29.46€ / 1 pièces
    Économisez 7.12€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Proposé en 5 configurations de grille, il convient à la plupart des petits flacons et bouteilles.
Proposé en 5 configurations de grille. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Les supports pour flacons et flacons conviennent à la plupart des petits flacons et flacons.
  • Assez petit pour être tenu à une main
  • Submersible
  • Autoclavables et résistants aux substances chimiques
  • Dimensions (L x l x H) : 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm)
  • Livré à plat, assemblage rapide et facile
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (30 mm)
Matériau Polyéthylène
Positions 6
Forme Carré
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 5 x 4 x 1,7 in (13 x 11 x 4,3 cm)
Longueur (métrique) 13 cm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (impériale) 4 in
Hauteur (impériale) 1,7 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Rack, flacon
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 4,3 cm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 11 cm