Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Supports multi-tubes
Code produit 11892693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes à centrifuger (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Tubes à centrifuger (6 x 50 ml et 12 x 15 ml)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11892693 Tubes à centrifuger (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) 1 pièce
11802703 Tubes à centrifuger (6 x 50 ml et 12 x 15 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11892693 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F187453011
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour stocker plusieurs types de tubes à centrifuger de taille standard dans un seul portoir.
  • Compatible avec les tubes à essai à fond rond et conique
  • Polypropylène blanc
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Livré à plat et facile à assembler
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes à centrifuger (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 36
Forme Rectangulaire
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes à fond rond et conique
Dimensions 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Dimensions (L x l x H) 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Longueur (métrique) 246 mm
Type de produit Support universel multiple
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 64 mm
Array 90 x 1
Largeur (métrique) 104 mm