Learn More
Bel-Art™ Pilon SP Scienceware™ et tube de 1,5 ml assorti
Description
Pour la resuspension de cellules bactériennes, précipités d’acides nucléiques ou de protéines et autres matériaux en granulés
- PP jetable moulé
- Fourni avec des microtubes à centrifuger de 1,5 ml de la même forme pour un broyage optimal
- Longueur du pilon : 8,5cm (3,5 in)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Resuspension de cellules bactériennes, Précipités d’acides nucléiques ou de protéines et autres matériaux en granulés |
| Autoclavable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Microtube à centrifuger de 1,5 ml |
| Jetable | Oui |
| Longueur (impériale) | 3,34 in |
| Capacité (métrique) | 8 mL |
| Longueur (métrique) | 85 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions | 100/boîte |