Learn More
Bel-Art™ Allume-gaz piézoélectrique SP Scienceware™
Code produit 12306267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
26,5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12306267 26,5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12306267 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H150560000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.75€
    60.21€ / 1 pièces
    Économisez 28.54€
    32% de réduction
Ne nécessite aucun rechargement
Ne nécessite aucun rechargement
  • Un générateur électrique autonome et compact assure l’allumage des becs Bunsen, des cuisinières à gaz, des étuves, des chalumeaux à propane et des chalumeaux oxyacétyléniques
  • Il suffit de le maintenir dans le flux de gaz et d’appuyer sur le bouton
  • Fonctionne sans silex, carburant, piles ni fils
  • Poignée-pistolet en plastique confortable offrant un contrôle parfait de la visée du cylindre en aluminium
Informations sur la commande
Dimensions : 10 3/8 L x 1 l x 5 po H (26 x 2,5 x 13 cm).
Spécification
À utiliser avec (équipement) Brûleurs Bunsen, cuisinières à gaz, propane, chalumeaux oxy-acétylène
Longueur (impériale) 10,438 in
Longueur (métrique) 26,5 cm
Longueur (métrique) de lame 26.5 cm
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Poignée-pistolet en plastique ergonomique pour un contrôle parfait
Type de produit Allume-gaz piézoélectrique