Learn More
Bel Art™ Cartouches de recharge pour stations de lavage des yeux en urgence SP Scienceware™ PLUM™
Code produit 12719706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Recharge de solution pour douche oculaire saline stérile
Comprend:
Trois flacons de solution saline de 500 ml, œillère adaptée à la forme de l’œil, un bouchon antipoussière et instructions
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend Capacité (métrique) Conditionnement
12719706 Recharge de solution pour douche oculaire saline stérile Trois flacons de solution saline de 500 ml, œillère adaptée à la forme de l’œil, un bouchon antipoussière et instructions 500 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12719706 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F248800053
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Kits de recharge pour station PLUM
Refill kits for PLUM station
  • Les flacons contiennent une solution (saline) stérile de chlorure de sodium à 0.9 % pour déloger la poussière et les débris ou une solution (de neutralisation du pH) tampon stérile de phosphate à 4.9 % permettant de neutraliser rapidement les acides et alcalis
  • Les flacons sont accompagnés d’instructions de premiers secours claires ; Conception à ouverture par rotation pour un accès rapide et une œillère intégrée avec bouchon antipoussière
  • Permettent de remplir les stations de lavage des yeux ou peuvent être amenés sur les chantiers comme kits de premiers secours
  • Les flacons ne nécessitent aucune maintenance et ont une durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spécification
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (équipement) Stations de lavage des yeux PLUM ou seul
Comprend Trois flacons de solution saline de 500 ml, œillère adaptée à la forme de l’œil, un bouchon antipoussière et instructions
Type de produit Recharge de solution pour douche oculaire saline stérile