Learn More
Bel-Art™ Support-élévateur pour laboratoire SP Scienceware™ Poly-Jaque™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
7,62 à 30,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Moulé en PC robuste et assemblé sans pièce métallique, le support n’est pas conducteur et peut être immergé dans un bain ou utilisé dans des environnements corrosifs
- Position moulée pour installer une tige de support verticale (réf. fabricant 183910002, vendue séparément)
- Un large bouton de réglage de la hauteur permet un positionnement précis de 7,6 cm (3 po) à 30 cm (12 po)
- Les plaques supérieure et inférieure peuvent être percées pour les fixer à la paillasse ou à l’équipement de laboratoire à l’aide de vis et de boulons
- Diamètre de surface : 21 cm (8,25 po)
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Brevets américains 7 111 825 B2 ; D541 504
Spécification
Spécification
| Matériau | PC |
| Hauteur (métrique) | 7,62 à 30,4 cm |
| Hauteur (impériale) | 3 à 12 po |
| Capacité (impériale) | 15 lb |
| Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire Poly-Jaque |
| Autoclavable | Autoclavable |