Learn More
Bel-Art™ Tubes de séchage en PE avec raccords de tubulure SP Scienceware™
Description
Requires
Dessiccants
- Dimensions : diamètre intérieur 16 mm x diamètre extérieur 19 mm (0,675 x 0,75 in) en trois options de longueur (4, 6 ou 8 in)
- Chaque tube est fourni avec deux raccords en polypropylène qui acceptent des diamètres de 6,4 à 9,5 mm (0,25 à 0,375 in). Tubes intérieurs
- Des extrémités de raccord supplémentaires peuvent être achetées séparément
- Agent de séchage non inclus
Spécification
Spécification
| S’adapte à la tubulure | de 6,4 à 9,5 mm |
| Longueur (impériale) de la pointe | 0,87 in |
| Longueur (impériale) | 8 po |
| Longueur (métrique) de la pointe | 22 mm |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Tube de séchage |