Learn More
Bel-Art™ Tubes de séchage en PE avec raccords de tubulure SP Scienceware™
Code produit 17840695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
22 mm
152 mm
203 mm
Type de produit:
Embout de remplacement du tube de séchage
Tube de séchage
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de produit Conditionnement
17840695 22 mm Embout de remplacement du tube de séchage 12 pièces
11801223 152 mm Tube de séchage 12 pièces
11801273 203 mm Tube de séchage 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17840695 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F199650000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30€
    15.65€ / 12 pièces
    Économisez 3.65€
    18% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Requires
Dessiccants
Remplir ces tubes droits en PE incassables de dessiccant. Tubes fournis avec des raccords compatibles avec des tubes de 0,25 à 0,375 in
  • Dimensions : diamètre intérieur 16 mm x diamètre extérieur 19 mm (0,675 x 0,75 in) en trois options de longueur (4, 6 ou 8 in)
  • Chaque tube est fourni avec deux raccords en polypropylène qui acceptent des diamètres de 6,4 à 9,5 mm (0,25 à 0,375 in). Tubes intérieurs
  • Des extrémités de raccord supplémentaires peuvent être achetées séparément
  • Agent de séchage non inclus
Spécification
S’adapte à la tubulure de 6,4 à 9,5 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,87 in
Longueur (impériale) 0,87 in
Longueur (métrique) de la pointe 22 mm
Longueur (métrique) 22 mm
Matériau Polyéthylène
Type de produit Embout de remplacement du tube de séchage