Learn More
Bel-Art™ grands seaux
Description
- Les seaux blancs translucides facilitent la visualisation du niveau de liquide
- Le PP est autoclavable à la vapeur (121°C), le PE n’est pas autoclavable
- Le seau de 8 qt/7,6 L est doté d’un anneau de support et d’une anse amovibles en acier plaqué
- Le seau de 14 qt/13,2 L est doté d’une anse en acier plaqué avec poignée, sans anneau de support
- Les grands seaux sont conformes à la norme américaine MIL-P36257A
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau |
| Capacité (métrique) | 13,2 L |
| Graduations | Aucun |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,99 gal. |
| Certifications/Conformité | US, MIL-PL36257A |
| Couleur | Blanc |
| Description | Seau de 2,99 gallons |
| Matériau de la poignée | Acier plaqué |
| Afficher plus |