Learn More
Bel-Art™ Système de boîte à gants portable
Code produit 11747395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec trous d’évent
Sans trou d’évent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11747395 Avec trous d’évent 1 pièce
10626765 Sans trou d’évent 1 pièce
12388617 - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11747395 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H500282001
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-01-2027
Includes
Fourni avec une paire de gants et deux bagues de serrage
L'opérateur et l'environnement extérieur sont protégés par le Bel-Art™ Système de boîte à gants portable, une armoire d'isolation portable, légère et autonome.
  • La grande fenêtre en acrylique avec ronds de gants circulaires de 6 po permet de visualiser les opérations en toute sécurité ; Le port latéral de 8 po facilite l’insertion des matériaux et équipements
  • Des gants en néoprène grande taille de 22 po de long (20 po une fois installés) sont inclus ; Assure une bonne protection contre la pénétration de gaz, de liquides ou de solides
  • Les gants sont fixés aux orifices des ports circulaires de 6 po grâce à des bagues de serrage (incluses)
  • Corps moulé en PEBD avec coins arrondis pour un nettoyage facile
Informations sur la commande
Dimensions (L x L x H) : 13 x 27 x 22 (33 x 69 x 56 cm). Poids d’expédition : 38 lb (17,2 kg). Notez que des anneaux de serrement de remplacement (Mfr. N° 500290200) et des gants en néoprène de remplacement (Mfr. N° H500290000) sont disponibles.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Matériau PEBD
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 22 in
Hauteur (métrique) 55 cm
Comprend Avec trous d’évent
Largeur (impériale) 27 in
Largeur (métrique) 68,5 cm