Learn More
Bel-Art™ Poxygrid™ CONSEIL Porte-flacons
Code produit 15343954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons biologiques (300 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15343954 Flacons biologiques (300 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15343954 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F169690012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    138.16€ / 1 pièces
    Économisez 5.84€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Les supports comportent 12 emplacements (3 x 4 rangées) pour les flacons de 300 mL de demande biologique en oxygène.
  • Empilables pour le rangement ou la réfrigération, permettant un espacement de 16,7 cm (6,56 in). entre les étagères
  • En fil d’acier recouvert d’époxy
  • Autoclavable à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Flacons biologiques (300 ml)
Matériau Fil d’acier
Positions 12
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 9,25 x 12,5 x 7,25 po. (24 x 32 x 18 cm)
Longueur (métrique) 24 cm
Longueur (impériale) 9,25 in
Largeur (impériale) 12,5 in
Hauteur (impériale) 7,25 in
Type de produit Porte-flacons
Diamètre (métrique) interne 67 mm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 18 cm
Array 3 X 4
Largeur (métrique) 32 cm