Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Paniers
Code produit 11763207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24,75 x 14 x 6 in
11 x 6 x 3,5 in
14 x 11 x 3,5 in
20 x 11 x 3,5 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11763207 24,75 x 14 x 6 in 1 pièce
11773207 11 x 6 x 3,5 in 1 pièce
11793207 20 x 11 x 3,5 in 1 pièce
11783207 14 x 11 x 3,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11763207 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H167590000
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
  • Résistent à la rouille, à la corrosion, aux solvants, aux acides et aux bases
  • Pratiques pour le transport et le trempage par lot de la verrerie
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Matériel de laboratoire
Matériau Acier recouvert d’époxy
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Dimensions 630 x 360 x 150 mm
Dimensions (L x l x H) 24,75 x 14 x 6 in
Longueur (métrique) 63 cm
Longueur (impériale) 24,75 in
Largeur (impériale) 14 po
Hauteur (impériale) 6 po
Comprend Panier uniquement
Type de produit Panier en fil
Hauteur (métrique) 15,2 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 36 cm