Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Paniers
Code produit 11783207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24,75 x 14 x 6 in
11 x 6 x 3,5 in
14 x 11 x 3,5 in
20 x 11 x 3,5 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11783207 14 x 11 x 3,5 in 1 pièce
11763207 24,75 x 14 x 6 in 1 pièce
11773207 11 x 6 x 3,5 in 1 pièce
11793207 20 x 11 x 3,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11783207 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H167660000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
Grâce à sa fabrication en acier recouvert d’époxy, il peut supporter des conditions de laboratoire strictes
  • Résistent à la rouille, à la corrosion, aux solvants, aux acides et aux bases
  • Pratiques pour le transport et le trempage par lot de la verrerie
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Matériel de laboratoire
Matériau Acier recouvert d’époxy
Forme Rectangulaire
Empilables No
Stérilité Non stérile
Dimensions 360 x 280 x 90 mm
Dimensions (L x l x H) 14 x 11 x 3,5 in
Longueur (métrique) 36 cm
Longueur (impériale) 14 in
Largeur (impériale) 11 in
Hauteur (impériale) 3,5 in
Comprend Basket Only
Type de produit Panier
Hauteur (métrique) 8,8 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 28 cm