Learn More
Bel Art™ Racks pour boîtes de Petri / boîtes de contact SP Scienceware™ Poxygrid™
Code produit 13415399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
10
30
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
13415399 10 1 pièce
13475389 30 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13415399 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189790003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    33.41€ / 1 pièces
    Économisez 6.59€
    16% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Pour un transport, une incubation et un stockage sûrs des plaques de contact et une organisation pratique
  • Le rack durable en acier recouvert d’époxy bleu est conçu pour stocker des plaques de contact avec couvercles d’un diamètre de 72 mm maximum
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Convient aux modèles RODAC™ et BD™
  • Son format compact permet d’optimiser l’espace d’incubation
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Fil d’acier
Positions 10
Forme Cylindrique
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Plaques de contact avec couvercle
Dimensions (L x l x H) 9,62 x 3,25 x 5,5 po (24,6 x 8,2 x 14 cm)
Longueur (métrique) 24,6 cm
Longueur (impériale) 9,62 in
Largeur (impériale) 3,25 in
Hauteur (impériale) 5,5 in
Comprend Rack uniquement
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 72 mm
Hauteur (métrique) 14 cm
Array 1 x 1
Largeur (métrique) 8,2 cm