Learn More
Bel-Art™ Poxygrid Porte-portants distributeurs de gants
Code produit 30193446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Dimensions (L x l x H):
17,5 x 4,25 x 8,25 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30193446 Boîtes à gants jetables, 3 boîtes 17,5 x 4,25 x 8,25 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30193446 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F247390003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    58.15€ / 1 pièces
    Économisez 115.85€
    66% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Des supports en acier soudé pour garder les gants jetables organisés et à portée de main. Les supports sont conçus pour être montés sur une surface verticale et peuvent contenir jusqu’à trois boîtes de gants à la fois.
  • La construction durable en acier inoxydable recouverte d’époxy ne se fissurera pas et ne se cassera pas
  • Conçu pour garder des boîtes à gants jetables organisées et à portée de main
  • Les boîtes à gants sont conservées dans un compartiment de retenue individuel (5 x 3,75 in).
  • Les boîtes vides peuvent facilement être soulevées pour être remplacées
  • Les racks peuvent être montés sur n’importe quelle surface verticale
  • Autoclavable à vapeur à 121 °C
  • Les gants sont vendus séparément
Spezifikation
Type de produit Support de la boîte à gants
Couleur Bleu
Dimensions (L x l x H) 17,5 x 4,25 x 8,25 po
Capacité Boîtes à gants jetables, 3 boîtes
Matériau Acier recouvert d’époxy
Mounting Trous pré-percés
No. of Compartments 3
Product Style Chargement par le haut
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.